Learn More
Isopentylacetat, Reagenzqualität, 98 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15631040 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
20 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15631040 100 ml Glasflasche 100 Milliliter
15651040 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
15641040 20 l Edelstahlkanne 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15631040 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 112674100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 98%
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-92-2
Summenformel C7H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 130.19
MDL-Nummer MFCD00008946
InChI-Schlüssel MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isoamylacetat, Isopentylacetat, Isopentyl-Ethanoat, Bananenöl, Birnenöl, 3-Methylbutylethanoat, Isoamyl-Ethanoat, Iso-Amylacetat, 3-Methyl-1-Butylacetat, i-Amylacetat
PubChem CID 31276
ChEBI CHEBI:31725
IUPAC-Name 3-Methylbutylacetat
SMILES CC(C)CCOC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopentyl-Acetat
Schmelzpunkt -78 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.876 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 142 °C
Explosionsgrenze 0.075
Flammpunkt 25 °C (77 °F)
Zündpunkt 680 °F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COOCH2CH2CH(CH3)2
Brechungsindex n20/D 1.4 (Lit.)
Menge 100 ml
UN-Nummer UN1104
Beilstein 1744750
Dampfdichte 4.5 (vs. Luft)
Formelmasse 130.18 mol
Dampfdruck 5 mmHg (25 °C)
Reinheit (%) 98 %
Güte Reagenz
Physikalische Form Flüssig