Learn More
Isopentylbutyrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414567
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11414567 100 g 100 Gramm
11424567 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11414567
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21103.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 106-27-4 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-27-4
Summenformel C9H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.24
MDL-Nummer MFCD00044888
InChI-Schlüssel PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl butyrate, isopentyl butyrate, isopentyl butanoate, isoamyl butanoate, butanoic acid, 3-methylbutyl ester, 3-methylbutyl butyrate, butyric acid, isopentyl ester, isoamyl-n-butyrate, isopentyl alcohol, butyrate, isoamyl butylate
PubChem CID 7795
ChEBI CHEBI:87422
IUPAC-Name 3-Methylbutylbutanoat
SMILES CCCC(=O)OCCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopentyl butyrate
Schmelzpunkt -73°C
Dichte 0.88
Siedepunkt 178°C
Flammpunkt 59°C (138°F)
Geruch Fruit-like
Brechungsindex 1.411
Menge 100 g
UN-Nummer UN2620
Merck Index 14,5115
Formelmasse 158.24
Reinheit (%) 98%