Learn More
Isopentylbutyrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424567 500 g 500 Gramm
11414567 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21103.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 106-27-4 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-27-4
Summenformel C9H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.24
MDL-Nummer MFCD00044888
InChI-Schlüssel PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl butyrate, isopentyl butyrate, isopentyl butanoate, isoamyl butanoate, butanoic acid, 3-methylbutyl ester, 3-methylbutyl butyrate, butyric acid, isopentyl ester, isoamyl-n-butyrate, isopentyl alcohol, butyrate, isoamyl butylate
PubChem CID 7795
ChEBI CHEBI:87422
IUPAC-Name 3-Methylbutylbutanoat
SMILES CCCC(=O)OCCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopentyl butyrate
Schmelzpunkt -73°C
Dichte 0.88
Siedepunkt 178°C
Flammpunkt 59°C (138°F)
Geruch Fruit-like
Brechungsindex 1.411
Menge 500 g
UN-Nummer UN2620
Merck Index 14,5115
Formelmasse 158.24
Reinheit (%) 98%