Learn More
Isopentylnitrit, TRC
Artikelnummer. 30391435
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30391435 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30391435 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI821890100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopentyl Nitrite
CAS 110-46-3
Summenformel C5 H11 N O2
Menge 100 g
Synonym Nitrous acid, 3-methylbutyl ester, Isopentyl alcohol, nitrite (8CI), 3-Methylbutanol nitrite, 3-Methylbutyl nitrite, Amyl nitrite, Aspiral, Isoamyl nitrite, Isopentyl nitrite, NSC 7903, Nitramyl, Nitrous acid, isopentyl ester, Pentyl nitrite, Vaporole
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-5(2)3-4-8-6-7/h5H,3-4H2,1-2H3
SMILES CC(C)CCON=O
IUPAC-Name 3-Methylbutylnitrit
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
Formelmasse 117.079