Learn More
Isophorondiamin, 99+ %, cis-trans-Gemisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10727782 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10727782 1 L Glasflasche 1 Liter
10584141 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10727782 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 352940010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2855-13-2 | C10H22N2 | 170.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2855-13-2
Summenformel C10H22N2
Molekulargewicht (g/mol) 170.30
MDL-Nummer MFCD00019397
InChI-Schlüssel RNLHGQLZWXBQNY-UHFFFAOYNA-N
Synonym isophorone diamine, isophoronediamine, 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexanamine, cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl, ipda, ccris 6680, 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethylamine, cyclohexanemethylamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl, 1-amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexane
PubChem CID 17857
IUPAC-Name 3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexan-1-amine
SMILES CC1(C)CC(N)CC(C)(CN)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isophorondiamine
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 10°C
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 247°C
Flammpunkt 117°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4880 to 1.49
Menge 1 L
Relative Dichte 0.92
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible with water
Viskosität 18 mPa.s (20°C)
Formelmasse 170.3
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isophorondiamine, mixture of cis and trans
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.