Learn More
Isophoron, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408870
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11408870 250 mL 250 Milliliter
11442617 500 mL 500 Milliliter
11452617 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408870 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14844.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 78-59-1 | C9H14O | 138.21 g/mol
Isophorone is used as a solvent and as an intermediate in organic synthesis. Isophorone also occurs naturally in cranberries. Isophorone is used as a solvent in some printing inks, paints, lacquers, adhesives, copolymers, coatings, finishings
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isophoron wird als Lösungsmittel und als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Isophoron kommt auch natürlich in Cranberrys vor. Isophoron wird als Lösungsmittel für einige Druckertinten, Farben, Lacke, Klebstoffe, Copolymere, Beschichtungen und Oberflächenbehandlungen verwendet
Löslichkeit
In Wasser löslich (12 g/l).
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-59-1
Summenformel C9H14O
Molekulargewicht (g/mol) 138.21
MDL-Nummer MFCD00001584
InChI-Schlüssel HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophorone, isoacetophorone, isoforone, isoforon, izoforon, isooctopherone, 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one, alpha-isophorone, 2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl, 1,1,3-trimethyl-3-cyclohexene-5-one
PubChem CID 6544
ChEBI CHEBI:34800
IUPAC-Name 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-en-1-on
SMILES CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isophorone
Schmelzpunkt -8°C
Dichte 0.922
Siedepunkt 99°C (18 mmHg)
Flammpunkt 84°C (183°F)
Brechungsindex 1.478
Menge 250 mL
Beilstein 1280721
Merck Index 14,5196
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (12g/L).
Formelmasse 138.21
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isophorone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Isophorone