Learn More
Isophorondiisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10844161 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10844161 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10555290 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10646640 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10844161 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 427602500
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 4098-71-9 | C12H18N2O2 | 222.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4098-71-9
Summenformel C12H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.29
MDL-Nummer MFCD00064956
InChI-Schlüssel NIMLQBUJDJZYEJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym isophorone diisocyanate, ipdi, isophorone diamine diisocyanate, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanate, cyclohexane, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethyl, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, ccris 6252, isocyanic acid, methylene 3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexylene ester, isophorone diisocyanate diisocyanates
PubChem CID 169132
ChEBI CHEBI:53214
IUPAC-Name 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane
SMILES CC1(C)CC(CC(C)(CN=C=O)C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isophorone diisocyanate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0610g/mL
Siedepunkt 153.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 163°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (sum of mixed isomers) (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589nm)
Menge 250 mL
Relative Dichte 1.061
Viskosität 13-15 mPa.s (23°C)
Formelmasse 222.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Isophorone diisocyanate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.