Learn More
Isophorondiisocyanat, Isomer-Gemisch, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333227
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11333227 500 g 500 Gramm
11313227 5 g 5 Gramm
11323227 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11333227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13759.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.20 €
    91.65 € / 500 Gramm
    Sparen 20.55 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 4098-71-9 | C12H18N2O2 | 222.29 g/mol
Isophorone diisocyanate is useful for the preparation of polyurethane plastics. It is also used to make polyurethane coatings and in enamel coatings, which are resistant to abrasion and degradation from ultraviolet light. Further, it is used as coatings for automotive, flooring and roofing as well as paint applied to aircraft.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isophorondiisocyanat ist für die Herstellung von Polyurethankunststoffen geeignet. Es wird auch zur Herstellung von Polyurethanbeschichtungen und in Emailbeschichtungen verwendet, die gegen Abrieb und Abbau durch ultraviolettes Licht beständig sind. Darüber hinaus wird es als Beschichtungen für Automobil-, Bodenbelag- und Dachkonstruktionen sowie als Lackierung für Flugzeuge eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Estern, Ketonen, Ether sowie aromatischen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Alkoholen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4098-71-9
Summenformel C12H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.29
MDL-Nummer MFCD00064956
InChI-Schlüssel NIMLQBUJDJZYEJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym isophorone diisocyanate, ipdi, isophorone diamine diisocyanate, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanate, cyclohexane, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethyl, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, ccris 6252, isocyanic acid, methylene 3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexylene ester, isophorone diisocyanate diisocyanates
PubChem CID 169132
ChEBI CHEBI:53214
IUPAC-Name 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane
SMILES CC1(C)CC(CC(C)(CN=C=O)C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isophorone Diisocyanate
Namenshinweis mixture of isomers
Schmelzpunkt -60°C
Dichte 1.061
Siedepunkt 153°C (10 mmHg)
Flammpunkt 163°C (325°F)
Brechungsindex 1.484
Menge 500 g
UN-Nummer 2290
Beilstein 2726467
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with esters,ketones,ethers,and aromatic and aliphatic hydrocarbons.
Formelmasse 222.29
Reinheit (%) 98%