Learn More
Isophthalsäure, TRC
Artikelnummer. 30135947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135947 500 mg 500 Milligramm
30133187 2.5 g 2.50 Gramm
17948524 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135947 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI822008500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-91-5
Summenformel C8 H6 O4
Molekulargewicht (g/mol) 166.13
Synonym Isophthalic Acid, 1,3-Benzenedicarboxylic acid (9CI, ACI), Isophthalic acid (8CI), 3-Carboxybenzoic acid, HA 20, HA 20 (acid), Isoterephthalic acid, m-Benzenedicarboxylic acid, m-Carboxybenzoic acid, m-Dicarboxybenzene, m-Phthalic acid, m-Phthalic acid, NSC 15310
IUPAC-Name Benzol-1,3-Dicarbonsäure
SMILES OC(=O)c1cccc(c1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isophthalic acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Formelmasse 166.0266