Learn More
Isophthaloylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isophthaloyl Chloride |
| CAS | 99-63-8 |
| Summenformel | C8H4Cl2O2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-2-1-3-6(4-5)8(10)12/h1-4H |
| SMILES | ClC(=O)c1cccc(c1)C(=O)Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 203.02 |