Learn More
Isophytol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408517
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11408517 10 g 10 Gramm
11418517 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408517 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18583.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 505-32-8 | C20H40O | 296.539 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 505-32-8
Summenformel C20H40O
Molekulargewicht (g/mol) 296.539
MDL-Nummer MFCD00048380
InChI-Schlüssel KEVYVLWNCKMXJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophytol, 3,7,11,15-tetramethyl-1-hexadecen-3-ol, 1-hexadecen-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl, 2,6,10,14-tetramethylhexadec-15-en-14-ol, 2,6,10-trimethyl-14-vinylpentadecan-14-ol, 1-hexadecene-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl, 1-phyten-3-ol, iso-phytol, dsstox_cid_5474
PubChem CID 10453
IUPAC-Name 3,7,11,15-Tetramethylhexadec-1-en-3-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(C=C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isophytol
Dichte 0.8519
Siedepunkt 125°C to 128°C (0.06 mmHg)
Brechungsindex 1.4571
Menge 10 g
Beilstein 1783243
Merck Index 14,5198
Formelmasse 296.54
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isophytol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Isophytol