Learn More
Isopren, 99 %, stab. mit ca. 0.02 % 4-tert.-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Isoprene is used in to prepare synthetic version of natural rubber by polymerization using Ziegler catalysts. It is a basic building block for terpenes especially carotenes, terpenoids, retinol, vitamin-A and tocopherol (Vitamin-E). It finds applications in medical equipments, toys, baby bottle nipples, shoe soles, elastic films and threads for golf balls. Copolymer prepares in association with styrene is used in pressure sensitive adhesives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Isopren wird zur Herstellung von Synthesekautschuk durch Polymerisation mit Ziegler-Katalysatoren verwendet. Grundbaustein für Terpene, insbesondere Carotine, Terpenoide, Retinol, Vitamin A und Tocopherol (Vitamin E). Wird in medizinischer Ausstattung, Spielzeug, Trinksaugern für Babyflaschen, Schuhsohlen, elastischer Folie und Golfballfasern verwendet. Als Copolymer mit Styrol in Haftklebern enthalten.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ethylether, Alkohol, Aceton und Benzol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Basen, Ammoniak, Alkalimetallen, Alkoholen und Sauerstoff.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isoprene |
| Namenshinweis | stabilized with ≈0.02% 4-tert-butylcatechol |
| Schmelzpunkt | -146°C |
| Dichte | 0.681 |
| Siedepunkt | 33°C to 36°C |
| Flammpunkt | −54°C (−65°F) |
| Brechungsindex | 1.422 |
| Menge | 100 mL |
| UN-Nummer | UN1218 |
| Beilstein | 969158 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Isoprene
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Isoprene
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.