Learn More
Isopren, 99 %, stab. mit ca. 0.02 % 4-tert.-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373616
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11373616 500 mL 500 Milliliter
11363616 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11373616 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14619.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 78-79-5 | C5H8 | 68.119 g/mol
Isoprene is used in to prepare synthetic version of natural rubber by polymerization using Ziegler catalysts. It is a basic building block for terpenes especially carotenes, terpenoids, retinol, vitamin-A and tocopherol (Vitamin-E). It finds applications in medical equipments, toys, baby bottle nipples, shoe soles, elastic films and threads for golf balls. Copolymer prepares in association with styrene is used in pressure sensitive adhesives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isopren wird zur Herstellung von Synthesekautschuk durch Polymerisation mit Ziegler-Katalysatoren verwendet. Grundbaustein für Terpene, insbesondere Carotine, Terpenoide, Retinol, Vitamin A und Tocopherol (Vitamin E). Wird in medizinischer Ausstattung, Spielzeug, Trinksaugern für Babyflaschen, Schuhsohlen, elastischer Folie und Golfballfasern verwendet. Als Copolymer mit Styrol in Haftklebern enthalten.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ethylether, Alkohol, Aceton und Benzol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Basen, Ammoniak, Alkalimetallen, Alkoholen und Sauerstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-79-5
Summenformel C5H8
Molekulargewicht (g/mol) 68.119
MDL-Nummer MFCD00008600
InChI-Schlüssel RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoprene, 2-methyl-1,3-butadiene, isopentadiene, 2-methylbutadiene, 1,3-butadiene, 2-methyl, 2-methyldivinyl, beta-methylbivinyl, isopreno, isoterpene, isopren
PubChem CID 6557
ChEBI CHEBI:35194
IUPAC-Name 2-Methylbuta-1,3-dien
SMILES CC(=C)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoprene
Namenshinweis stabilized with ≈0.02% 4-tert-butylcatechol
Schmelzpunkt -146°C
Dichte 0.681
Siedepunkt 33°C to 36°C
Flammpunkt −54°C (−65°F)
Brechungsindex 1.422
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1218
Beilstein 969158
Merck Index 14,5201
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ethyl ether,alcohol,acetone and benzene. Immiscible with water.
Formelmasse 68.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isoprene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Isoprene