missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isopropanol, extratrocken, für Synthese, Fisher Chemical

Artikelnummer. 10395760 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
10395760 1 L 1 Liter
10274250 2.5 L 2.50 Liter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10395760

Marke: Fisher Chemical P/7503/15

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
MDL-Nummer 11674
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O

Spezifikation

pH 7
Schmelzpunkt -89.5°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 81°C
Menge 1 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 43mmHg at 20°C
Viskosität 2.27 mPaS at 20°C
Formelmasse 60.1g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.