Learn More
Isopropanol, für HPLC, Fisher Chemical™
C3H8O, CAS-Nummer-67-63-0, avantine, Dimethylcarbinol, 2-Propanol, Alkolave, 2-Hydroxypropan, Hartosol, Isopropanol, sec-propylalkohol, Isopropylalkohol, Petrohol, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:17824, Farblos, 60,1 g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, Propan-2-ol, -89,5 °C, 11674, 60.096
80.10 € - 200.00 €
Produkte 3
Produktcode Marke dimQuantity Packaging Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke dimQuantity Packaging Preis Menge & Verfügbarkeit  
10284250
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
P/7507/15
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
106.10 €
80.10 € / 1 Liter
Sparen 26.00 €
24% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
10674732
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
P/7507/17
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
261.12 €
200.00 € / 2.5 Liter
Sparen 61.12 €
23% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
10641203
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
P/7507/PB17
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
223.66 €
168.00 € / 2.5 Liter
Sparen 55.66 €
24% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
Beschreibung
Beschreibung
C3H8O, CAS-Nummer-67-63-0, avantine, Dimethylcarbinol, 2-Propanol, Alkolave, 2-Hydroxypropan, Hartosol, Isopropanol, sec-propylalkohol, Isopropylalkohol, Petrohol, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:17824, Farblos, 60,1 g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, Propan-2-ol, -89,5 °C, 11674, 60.096
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Propan-2-ol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol