Learn More
Isopropenylacetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isopropenyl Acetate |
| CAS | 108-22-5 |
| Summenformel | C5 H8 O2 |
| Menge | 100 g |
| Synonym | 1-Propen-2-ol, 2-acetate, 1-Propen-2-ol, acetate (6CI,8CI,9CI), 1-Acetoxy-1-methylethylene, 1-Methylvinyl acetate, 2-Acetoxy-1-propene, 2-Acetoxypropene, 2-Acetoxypropylene, Acetic acid isopropenyl ester, Isopropenyl acetate, NSC 2197, NSC 8262, Prop-1-en-2-yl acetate, Acetic acid-isopropenyl ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3 |
| SMILES | CC(=C)OC(=O)C |
| IUPAC-Name | Prop-1-en-2-yl-Acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 100.1158 |
| Formelmasse | 100.0524 |