Learn More
Isopropenylacetat, TRC
Artikelnummer. 30391254
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30391254 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30391254 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI82278025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropenyl Acetate
CAS 108-22-5
Summenformel C5 H8 O2
Menge 25 g
Synonym 1-Propen-2-ol, 2-acetate, 1-Propen-2-ol, acetate (6CI,8CI,9CI), 1-Acetoxy-1-methylethylene, 1-Methylvinyl acetate, 2-Acetoxy-1-propene, 2-Acetoxypropene, 2-Acetoxypropylene, Acetic acid isopropenyl ester, Isopropenyl acetate, NSC 2197, NSC 8262, Prop-1-en-2-yl acetate, Acetic acid-isopropenyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3
SMILES CC(=C)OC(=O)C
IUPAC-Name Prop-1-en-2-yl-Acetat
Molekulargewicht (g/mol) 100.1158
Formelmasse 100.0524