Learn More
Isopropyl (1S)-(+)-10-Camphorsulfat, TRC
Artikelnummer. 30394679
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30394679 10 g
30394335 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30394679 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI82438010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 247078-58-6
Summenformel C13H22O4S
Molekulargewicht (g/mol) 274.38
Synonym (1S,4R)-7,7-dimethyl-2-oxo-Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic Acid 1-Methylethyl Ester
SMILES CC(C)OS(=O)(=O)C[C@@]12CC[C@@H](C1(C)C)CC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl (1S)-(+)-10-Camphorsulfate
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H22O4S/c1-9(2)17-18(15,16)8-13-6-5-10(7-11(13)14)12(13,3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3/t10-,13-/m1/s1
Formelmasse 274.1239
Reinheit (%) >95%