Learn More
Isopropyl2-Brom-2 -Methylpropanoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2704613
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10160792
Marke: Thermo Scientific Maybridge SB01764EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 51368-55-9
Summenformel C7H13BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 209.08
MDL-Nummer MFCD00055235
InChI-Schlüssel UNZJYKKJZGIFCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate, isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate, 2-bromo-2-methylpropionic acid isopropyl ester, isopropyl 2-bromoisobutyrate, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl-, 1-methylethyl ester, isopropyl 2-bromo-2-methyl-propanoate, methylethyl 2-bromo-2-methylpropanoate, 2-bromo-iso-butyric acid isopropyl ester, propan-2-yl 2-bromanyl-2-methyl-propanoate, 2-bromoisobutyric acid isopropyl ester
PubChem CID 2796293
IUPAC-Name propan-2-yl 2-bromo-2-methylpropanoate
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)(C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate
CAS Min. % 97.0
Dichte 1.2600g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CBrCO2CH(CH3)2
Menge 10 g
Formelmasse 209.08
Reinheit (%) 97%