Learn More
Isopropyl-2-Brom-2-Methylpropanoat, TRC
Artikelnummer. 30132817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132817 5 g 5 Gramm
30006841 500 mg 500 Milligramm
30009692 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132817 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI8746385G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51368-55-9
Summenformel C7H13O2Br
Molekulargewicht (g/mol) 209.08
Synonym 1-Methylethyl 2-Bromo-2-methylpropanoate, 2-Bromo-2-methylpropanoic Acid Isopropyl Ester, Isopropyl 2-Bromo-2-methylpropanoate, Isopropyl 2-Bromoisobutyrate, Isopropyl alpha-Bromoisobutyrate;
IUPAC-Name Propan-2-Yl 2-Brom-2-Methylpropanoat
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)(C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl 2-Bromo-2-methylpropanoate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H13BrO2/c1-5(2)10-6(9)7(3,4)8/h5H,1-4H3
Formelmasse 208.0099