missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isopropyl(2S)-7-Cyano-4-(Pyridin-2-ylmethyl)-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[b]indol-2-ylcarbamat, TRC

Artikelnummer. 30138214
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138214 25 mg 25 Milligramm
30137962 50 mg 50 Milligramm
17904855 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30138214 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI06570525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1029692-15-6
Summenformel C22 H22 N4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 374.44
Synonym 1-Methylethyl N-[(2S)-7-Cyano-1,2,3,4-tetrahydro-4-(2-pyridinylmethyl)cyclopent[b]indol-2-yl]carbamate, (S)-[7-Cyano-4-[(pyridin-2-yl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[b]indol-2-yl]carbamic Acid Isopropyl Ester, LY 2452473, 1-Methylethyl Ester N-[(2S)-7-Cyano-1,2,3,4-tetrahydro-4-(2-pyridinylmethyl)cyclopent[b]indol-2-yl]carbamic Acid;
IUPAC-Name isopropyl N-[(2S)-7-cyano-4-(2-pyridylmethyl)-2,3-dihydro-1H-cyclopenta[b]indol-2-yl]carbamat
SMILES CC(C)OC(=O)N[C@H]1Cc2c(C1)n(Cc3ccccn3)c4ccc(cc24)C#N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Isopropyl (2S)-7-Cyano-4-(pyridin-2-ylmethyl)-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[b]indol-2-ylcarbamate
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H22N4O2/c1-14(2)28-22(27)25-17-10-19-18-9-15(12-23)6-7-20(18)26(21(19)11-17)13-16-5-3-4-8-24-16/h3-9,14,17H,10-11,13H2,1-2H3,(H,25,27)/t17-/m0/s1
Formelmasse 374.1743
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.