Learn More
Isopropyl-4,4,4-trifluoracetoacetat, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11398285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Conditionnement:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Conditionnement
11398285 25 g 25 Gramm
11308295 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11398285 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10193.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175230-50-9
Summenformel C7H9F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 198.14
MDL-Nummer MFCD00040990
InChI-Schlüssel XLBGYZLICFMDDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate, isopropyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, isopropyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate, isopropyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, acmc-209e9i, isopropyl4,4,4-trifluoroacetoacetate, methylethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, isopropyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate #, 4,4,4-trifluoroacetoacetic acid isopropyl ester
PubChem CID 586897
IUPAC-Name propan-2-yl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
SMILES CC(C)OC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Chemischer Name oder Material Isopropyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate
Siedepunkt 42°C (28 mmHg)
Brechungsindex 1.3891
Menge 25 g
Beilstein 7475563
Formelmasse 198.14
Reinheit (%) 95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.