Learn More
Isopropyl-4-aminobenzoat, Mikromol™
Description
Isopropyl-4-aminobenzoat
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Isopropyl 4-Aminobenzoate |
| CAS | 18144-43-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Isopropyl 4-Aminobenzoate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C10 H13 N O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Isopropyl 4-Aminobenzoate, 4-Aminobenzoic Acid 1-Methylethyl Ester, Benzoic acid, p-amino-, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Methylethyl 4-aminobenzoate, Isopropyl 4-aminobenzoate, Isopropyl p-aminobenzoate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7H,11H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC-Name | propan-2-yl 4-aminobenzoat |
| Show More |