Learn More
Isopropyl-4-Aminobenzoat, TRC
Artikelnummer. 30398606
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30398606 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30398606 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI9006555G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl 4-Aminobenzoate
CAS 18144-43-9
Summenformel C10 H13 N O2
Menge 5 g
Synonym Benzoic acid, 4-amino-, 1-methylethyl ester, Benzoic acid, p-amino-, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Methylethyl 4-aminobenzoate, Isopropyl 4-aminobenzoate, Isopropyl p-aminobenzoate, 4-Aminobenzoic acid 1-methylethyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C10H13NO2/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7H,11H2,1-2H3
SMILES CC(C)OC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-Name propan-2-yl 4-aminobenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 179.22
Formelmasse 179.0946