Learn More
Isopropyl-4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-Benzothiazin-3-Carboxylat 1,1-Dioxid (Piroxicam-Verunreinigung L), TRC
Artikelnummer. 30135611
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135611 100 mg 100 Milligramm
17962865 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135611 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI824600100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118854-48-1
Summenformel C13 H15 N O5 S
Molekulargewicht (g/mol) 297.33
Synonym Isopropyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, 1-Methylethyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Meloxicam Imp. F (EP), Piroxicam Imp. L (EP)
IUPAC-Name Propan-2-yl 4-hydroxy-2-methyl-1,1-Dioxo-1λ^{6},2-Benzothiazin-3-Carboxylat
SMILES CC(C)OC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxyl
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H15NO5S/c1-8(2)19-13(16)11-12(15)9-6-4-5-7-10(9)20(17,18)14(11)3/h4-8,15H,1-3H3
Formelmasse 297.0671