Learn More
Isopropylacetat, ≥ 99.6 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15685770 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15685770 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15675770 1 l Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15685770 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 5374622.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
≥ 99.6 %
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – spezifische ACS-Verwendung (HPLC), allgemeine ACS-Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzien in einem Gütegrad für die chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganik – chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-21-4
Summenformel C5H10O2.
Molekulargewicht (g/mol) 102.133
MDL-Nummer MFCD00008877
InChI-Schlüssel JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isopropylacetat, 2-Propylacetat, 2-Acetoxypropan, Essigsäure, 1Methylethylester, Isopropyl-Ethanoat, 1-Methylethylacetat, Essigsäure, Isopropanolester, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
PubChem CID 7915
IUPAC-Name 2-Propylacetat
SMILES CC(C)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropylacetat
Schmelzpunkt -73 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.872 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 91 °C
Explosionsgrenze 1.8 % (37 °F), 8 %
Flammpunkt 4 °C (39.2 °F)
Zündpunkt 894 °F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COOCH(CH3)2
Brechungsindex n20/D 1.377
Menge 2.5 l
UN-Nummer UN1220
Beilstein 1740761
Dampfdichte 3.5 (vs. Luft)
Formelmasse 102.13 mol
Dampfdruck 47 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) ≥ 99.6 %