Learn More
Isopropylacetat, zur Analyse, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10124113 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Tamaño de la unidad:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Verpackung Tamaño de la unidad
10124113 1 L Glasflasche 1 Liter
10445355 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10124113 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389500010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.55 €
    66.65 € / 1 Liter
    Sparen 13.90 €
    17% Rabatt
Ver todas las promociones
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 108-21-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 108-21-4
Summenformel C5H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
MDL-Nummer MFCD00008877
InChI-Schlüssel JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
PubChem CID 7915
IUPAC-Name 2-Propylacetat
SMILES CC(C)OC(=O)C
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Isopropyl acetate
Schmelzpunkt -73.0°C
Dichte 0.8720g/mL
Siedepunkt 88.8°C
Flammpunkt 4°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.1% max. 2-Propanol (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CO2CH(CH3)2
Brechungsindex 1.3760 to 1.3780
Menge 1 L
Rückstand nach Verdampfung 0.002% max.
Merck Index 15, 5251
Relative Dichte 0.872
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 31g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viskosität 0.49 mPa.s (25°C)
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 99+%
Güte Analyse
Physikalische Form Flüssigkeit
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropyl acetate
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Consejos de prudencia
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.