Learn More
Isopropylalkohol, 99 % (Molekularbiologie-Reagenz), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11406471 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 11406471
Marke: MP Biomedicals 0219400625
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl Alcohol, 99%
Menge 25 mL
Formelmasse 60.09