Learn More
Thermo Scientific Chemicals Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranosid, 99 %, für die Biochemie, Dioxan-frei
Artikelnummer. 10031991 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10031991 1 g Glasflasche 1 Gramm
10205731 10 g Glasflasche 10 Gramm
10786433 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10031991 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 302790010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 367-93-1 | C9H18O5S | 238.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 367-93-1
Summenformel C9H18O5S
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00063273
InChI-Schlüssel BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Synonym iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 17, IV, 3726
Merck Index 15, 5126
Spezifischer Drehzustand − 31.00 (20.00°C c=1,water)
Spezifische Drehung -29° to -33° (20°C, 589nm) (c=1, water)
Formelmasse 238.31
Reinheit (%) ≥98.5%
Güte Biochemie
Physikalische Form Pulver oder Flocken