Learn More
Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranosid, 99+ %, für molekularbiologische Zwecke, DNAse, RNAse, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10572904 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 10572904
Marke: Thermo Scientific Acros 327280250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 367-93-1
Summenformel C9H18O5S
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00063273
InChI-Schlüssel BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Synonym iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
Namenshinweis DNAse, RNAse and Protease Free
Schmelzpunkt 105,0 °C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 17,IV,3726
Merck Index 15,5126
Spezifischer Drehzustand − 31.00 (20.00°C c=1,water)
Spezifische Drehung − 31.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, methanol and dimethylformamide
Formelmasse 238.31
Reinheit (%) 99+%
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Kristallpulver