Learn More
Isopropylbromacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15294724 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 GR
Artikelnummer. 15294724
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 29921-57-1 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29921-57-1
Summenformel C5H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.03
MDL-Nummer MFCD00009886
InChI-Schlüssel JCWLEWKPXYZHGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, 1-methylethyl ester, acetic acid, 2-bromo-, 1-methylethyl ester, isopropyl 2-bromoacetate, brch2c o och ch3 2, bromoacetic acid isopropyl ester, i-propyl bromoacetate, acmc-1ciu8, isopropyl .alpha.-bromoacetate
PubChem CID 121593
IUPAC-Name 2-Propyl-2-bromacetat
SMILES CC(C)OC(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl Bromoacetate
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3990g/mL
Siedepunkt 59.0°C to 61.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2CO2CH(CH3)2
Brechungsindex 1.4440 to 1.4460
Menge 100 g
Relative Dichte 1.399
Formelmasse 181.03
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl bromoacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.