Learn More
Isopropylchloracetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468860
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11468860 25 mL 25 Milliliter
11499366 100 mL 100 Milliliter
11409376 500 mL 500 Milliliter
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11468860
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19070.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 105-48-6 | C5H9ClO2 | 136.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-48-6
Summenformel C5H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 136.58
MDL-Nummer MFCD00040410
InChI-Schlüssel VODRWDBLLGYRJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl chloroacetate, chloroacetic acid isopropyl ester, acetic acid, chloro-, 1-methylethyl ester, iso-propyl chloroacetate, clch2c o och ch3 2, ccris 7748, acetic acid, chloro-, isopropyl ester, acetic acid, 2-chloro-, 1-methylethyl ester, chloroacetic acid, 1-methyl ester, monochloroacetic acid isopropyl ester
PubChem CID 7759
IUPAC-Name Propan-2-yl-2-chloracetat
SMILES CC(C)OC(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl chloroacetate
Dichte 1.08
Siedepunkt 149°C to 150°C
Strukturformel ClCH2CO2CH(CH3)2
Brechungsindex 1.4205
Menge 25 mL
UN-Nummer UN2947
Formelmasse 136.58
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl chloroacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Isopropyl chloroacetate