Learn More
Isopropyl-Cyanoacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413864
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11413864 100 g 100 Gramm
11403864 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413864 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11887.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13361-30-3 | C6H9NO2 | 127.143 g/mol
Isopropyl cyanoacetate was used in the synthesis of 3-substituted coumarins by undergoing KnÖevenagel reactions with aldehydes and ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isopropylcyanacetat wurde bei der Synthese von 3-substituierten Kumarinen durch Knöevenagel-Reaktionen mit Aldehyden und Ketonen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13361-30-3
Summenformel C6H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 127.143
MDL-Nummer MFCD00019842
InChI-Schlüssel BESQLCCRQYTQQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl cyanoacetate, isopropyl 2-cyanoacetate, cyanoacetic acid isopropyl ester, acetic acid, cyano-, isopropyl ester, unii-0v3mgi9xma, 0v3mgi9xma, acetic acid, cyano-, 1-methylethyl ester, propan-2-yl cyanoacetate, prop-2-yl cyanoacetate, acmc-1bsph
PubChem CID 25917
IUPAC-Name Propan-2-yl-2-cyanacetat
SMILES CC(C)OC(=O)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl cyanoacetate
Dichte 1.013
Siedepunkt 207°C
Flammpunkt 92°C (198°F)
Brechungsindex 1.415
Menge 100 g
Beilstein 1756014
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 127.14
Reinheit (%) 97%