Learn More
Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranosid, dioxanfrei, TRC
Artikelnummer. 30399083
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30399083 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30399083 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI873000100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside
CAS 367-93-1
Summenformel C9 H18 O5 S
Menge 100 g
Synonym Isopropyl -B-D-Thiogalactopyranoside, Dioxane Free
InChI-Formel InChI=1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxane-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 238.3
Formelmasse 238.0875