Learn More
Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranosid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11450572 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450572 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11450572 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219402990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.15 €
    73.50 € / 500 Milligramm
    Sparen 3.65 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenz für die Molekularbiologie. Zellkulturmedien-Komponente für die Verwendung in der Molekulargenetik. β-Galactosid-Induktor
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl β-D-Thiogalactopyranosid
CAS 367-93-1
Summenformel C9H18O5S
MDL-Nummer MFCD00063273
Menge 500 mg
Synonym Isopropyl-Beta-d-Thiogalactopyranosid, Isopropyl-Beta-d-Thiogalactosid, Isopropyl-Thiogalactosid, Isopropyl Beta-d-Thiogalactopyranosid, Isopropyl Beta-d-Thiogalactosid, Isopropyl Beta-d-1-Thiogalactopyranosid, 2r,3r,4s,5r,6s-2-Hydroxymethyl-6-Isopropylthiotetrahydro-2h-Pyran-3,4,5-triol, Isopropyl 1-Beta-d-Thiogalactosid, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
InChI-Schlüssel BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxan-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
Formelmasse 238.3
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Nicht verfügbar
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside, molecular biology reagent
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl-lactopyranoside