Learn More
Isopropyldiphenylphosphat-d7, TRC
Artikelnummer. 30397559
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30397559 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30397559 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI82447250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl Diphenyl Phosphate-d7
CAS 2469626-65-9
Summenformel C15H10D7O4P
Menge 50 mg
Synonym Diphenyl Isopropyl Phosphate-d7, 1-Methylethyl Diphenyl Ester Phosphoric Acid-d7
InChI-Formel InChI=1S/C15H17O4P/c1-13(2)17-20(16,18-14-9-5-3-6-10-14)19-15-11-7-4-8-12-15/h3-13H,1-2H3/i1D3,2D3,13D
SMILES O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC2=CC=CC=C2)OC(C([2H])([2H])[2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name Diphenyl(propan-2-yl-d7)phosphat
Molekulargewicht (g/mol) 299.31
Formelmasse 299.13