Learn More
Isopropylether, +99 %, reinst, stabilisiert mit BHT, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isopropyl ether |
| Namenshinweis | Stabilized with BHT |
| Azidität | 0.005% max. |
| Schmelzpunkt | -85.5°C |
| Dichte | 0.7200g/mL |
| Siedepunkt | 68°C |
| Flammpunkt | -29°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Isopropyl ether
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.