Learn More
Isopropylether, für Analysezwecke, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10380284 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10380284 1 L Glasflasche 1 Liter
10065253 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
2 options
Artikelnummer. 10380284
Marke: Thermo Scientific Acros 390660010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 108-20-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-20-3 , 128-37-0
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.18
MDL-Nummer MFCD00008880
InChI-Schlüssel ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC-Name 2-Propan-2-yloxypropan
SMILES CC(C)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl ether
Azidität 0.0004 meq/g max.
Schmelzpunkt -85.5°C
Dichte 0.7200g/mL
Siedepunkt 68°C
Flammpunkt -29°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)2CH]2O
Brechungsindex 1.3670 to 1.369
Menge 1 L
Merck Index 15, 5258
Relative Dichte 0.72
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 9g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Stabilisator aprox. 50ppm BHT
Viskosität 0.38 mPa.s (25°C)
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte Analyse
Physikalische Form Flüssigkeit