Learn More
Isopropylglykolat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429510
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429510 5 g 5 Gramm
11419510 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429510 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50334.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 623-61-0 | C5H10O3 | 118.132 g/mol
Isopropyl glycolate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isopropylglycolat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-61-0
Summenformel C5H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 118.132
MDL-Nummer MFCD00046747
InChI-Schlüssel AZKIQQBSVTWCGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl glycolate, isopropyl 2-hydroxyacetate, isopropyl hydroxyacetate, 2-hydroxyacetic acid isopropyl ester, acetic acid, hydroxy-, 1-methylethyl ester, isopropylglycolate, acmc-209x9i, glycolic acid isopropyl ester, ksc614s5p, hydroxy-acetic acid isopropyl ester
PubChem CID 69338
IUPAC-Name Propan-2-yl 2-Hydroxyacetat
SMILES CC(C)OC(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl glycolate
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 118.13
Reinheit (%) 96%