Learn More
Isopropyl Methanesulfonate, TRC
Artikelnummer. 17983255
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17983255 1 g 1 Gramm
17934025 25 g 25 Gramm
17913565 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17983255 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI8722001G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 926-06-7
Summenformel C4 H10 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 138.19
Synonym Methanesulfonic acid 1-methylethyl ester, Methanesulfonic acid, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Propyl methanesulfonate, Isopropyl mesylate, Isopropyl methanesulfonate, Isopropyl methanesulphonate
IUPAC-Name propan-2-yl methanesulfonate
SMILES CC(C)OS(=O)(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl Methanesulfonate
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H10O3S/c1-4(2)7-8(3,5)6/h4H,1-3H3
Formelmasse 138.0351
Reinheit (%) >95%