Learn More
Isopropylmyristat 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10676504 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10676504
Marke: Thermo Scientific Acros 412850010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 110-27-0 | C17H34O2 | 270.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-27-0
Summenformel C17H34O2
Molekulargewicht (g/mol) 270.45
MDL-Nummer MFCD00008982
InChI-Schlüssel AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl myristate, isopropyl tetradecanoate, estergel, bisomel, isomyst, promyr, tetradecanoic acid, 1-methylethyl ester, deltyl extra, kesscomir, tegester
PubChem CID 8042
IUPAC-Name Propan-2-yl-tetradecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl myristate
Namenshinweis 96%
Azidität 0.5mg KOH/g max.
Dichte 0.8500g/mL
Siedepunkt 167.0°C (9.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)12COOCH(CH3)2
Brechungsindex 1.4340 to 1.4360
Menge 1 kg
Merck Index 15, 5261
Relative Dichte 0.85
Formelmasse 270.45
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit