Learn More
Isopropylnitril, TRC
Artikelnummer. 30392201
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30392201 25 g
30405296 10 g
30388846 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30392201 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI86831025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-82-0
Summenformel C4H7N
Molekulargewicht (g/mol) 69.11
Synonym 2-methyl-Propanenitrile, Isobutyronitrile (6CI,8CI), 2-Methylpropanenitrile, 1-Cyano-1-methylethane, 2-Cyanopropane, 2-Methylpropionitrile, Dimethylacetonitrile, Isobutanenitrile, Isopropyl cyanide, NSC 60536, alpha-Methylpropanenitrile, alpha-Methylpropionitrile
IUPAC-Name 2-Methylpropannitril
SMILES CC(C)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl nitrile
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H7N/c1-4(2)3-5/h4H,1-2H3
Formelmasse 69.0578