Learn More
Isopropylnitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isopropyl nitrile |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H7N/c1-4(2)3-5/h4H,1-2H3 |
| Formelmasse | 69.0578 |