Learn More
Isopropyldiphenylphosphin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466450
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11466450 5 g 5 Gramm
11456450 1 g 1 Gramm
11476450 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466450 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27565.06
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6372-40-3 | C15H17P | 228.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6372-40-3
Summenformel C15H17P
Molekulargewicht (g/mol) 228.28
MDL-Nummer MFCD00015028
InChI-Schlüssel LLZAIAIZAVMQIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyldiphenylphosphine, phosphine, 1-methylethyl diphenyl, isopropyldiphenylphosphane, isopropyl diphenyl phosphine, acmc-209nho, isopropyl-diphenylphosphine, diphenyl propan-2-yl phosphane, i-propyldiphenylphosphine
PubChem CID 80754
IUPAC-Name diphenyl(propan-2-yl)phosphane
SMILES CC(C)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyldiphenylphosphine
Schmelzpunkt 38°C to 41°C
Dichte 0.861
Siedepunkt 165°C (11 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel (C6H5)2PCH(CH3)2
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 228.27
Reinheit (%) 99%