Learn More
Isopropyliden-malonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022710
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11477467 25 g 25 Gramm
11487467 100 g 100 Gramm
11497467 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11477467
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15603.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2033-24-1 | C6H8O4 | 144.126 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Isopropylidenmalonat ist ein wichtiges Reagenz in der synthetischen Chemie und an der Bildung neuer C-C-Bindungen, -Ringe, -Amide, -Ester und -Säuren beteiligt. Das Vorhandensein von Carbonylgruppen an C-4- und C-6-Positionen begünstigt die Alkylierung und die Acylierungsreaktionen aufgrund seiner sauren Natur. Es wird auch als antimikrobielles Mittel eingesetzt. Es wird bei der Herstellung von 4-Pyridyll-substituierten Heterozyklen, 2-substituierten Indolen, Isofraxidin und makromyclischen Beta-Keto-Lactonen verwendet. Weiterhin ist es an der Knoevenagel-Kondensationsreaktion mit Aldehyden beteiligt.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Ethanol und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2033-24-1
Summenformel C6H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 144.126
MDL-Nummer MFCD00006638
InChI-Schlüssel GXHFUVWIGNLZSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym meldrum's acid, isopropylidene malonate, meldrums acid, 1,3-dioxane-4,6-dione, 2,2-dimethyl, sub-isopropyl malonate, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dione, cycl-isopropylidene malonate, cyclic isopropylidene malonate, malonic acid cyclic isopropylidene ester, meldrum acid
PubChem CID 16249
IUPAC-Name 2,2-Dimethyl-1,3-Dioxan-4,6-Dion
SMILES CC1(OC(=O)CC(=O)O1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropylidene malonate
Schmelzpunkt 92°C to 96°C
Menge 25 g
Beilstein 117310
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,5817
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and chloroform.
Formelmasse 144.13
Reinheit (%) 98%