Learn More
Isopropylmagnesiumchlorid - LiCl-Komplex, 1 M in MetHF, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Isopropylmagnesium chloride is used in the regioselective functionalization of trisubstituted pyridines, electrophilic amination for preparation of amines and functionalization of cyclopentene derivatives. It is involved in the preparation of 2,3-functionalized furans, benzofurans, and thiophenes. Further, it is used in benzylic Grignards via sulfur-magnesium exchange.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Isopropylmagnesiumchlorid wird bei der regioselektiven Funktionalisierung von trissubstituierten Pyridinen, der elektrophilen Amination zur Herstellung von Aminen und der Funktionalisierung von Cyclopentenderivaten verwendet. Ist an der Vorbereitung von 2,3-funktionalisierten Furanen, Benzofuranen und Thiophen beteiligt. Weiter wird es in benzylischen Grignards über Schwefel-Magnesium-Austausch verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Äthern und Aminen.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wasser.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isopropylmagnesium chloride - LiCl complex |
| Dichte | 0.951 |
| Flammpunkt | −17°C (1.4°F) |
| Strukturformel | (CH3)2CHMgCl·LiCl |
| Menge | 500 mL |
| UN-Nummer | UN3399 |
| Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with ethers and amines. |
| Formelmasse | 145.24 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1 M in MeTHF |