Learn More
Isopropylsulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30391107
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30391107 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30391107 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI8222555G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropylsulphonyl Choride
CAS 10147-37-2
Summenformel C3H7ClO2S
Menge 5 g
Synonym 1-Methylethylsulfonyl Chloride, 2-Propylsulfonyl Chloride, Isopropanesulfonyl Chloride, Isopropyl-2-sulfonyl Chloride, Isopropylsulfonyl Chloride, Propan-2-ylsulfonyl Chloride, Propanesulfonyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C3H7ClO2S/c1-3(2)7(4,5)6/h3H,1-2H3
SMILES CC(C)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-Name Propan-2-sulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 142.6
Formelmasse 141.9855