Learn More
Isoproterenolhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30400067
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400067 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400067 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI8742001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoprenaline Hydrochloride
CAS 51-30-9
Summenformel C11 H17 N O3 . Cl H
Menge 1 g
Synonym Isoprenaline hydrochloride, (1RS)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]ethanol hydrochloride, 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-α-[(isopropylamino)methyl]-, hydrochloride (8CI), Protocatechuyl alcohol, α-(isopropylaminomethyl)-, hydrochloride (5CI), (±)-Isoprenaline hydrochloride, (±)-Isopropylnoradrenaline hydrochloride, (±)-Isoproterenol hydrochloride, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(isopropylamino)ethanol hydrochloride, 3,4-Dihydroxy-α-(isopropylaminomethyl)benzyl alcohol hydrochloride, Aerolone, Aerotrol, Asthpul, DL-Isoprenaline hydrochloride, DL-Isoproterenol hydrochloride, Euspiran, Isadrine, Isomenyl, Isoprel, Isoprenaline chloride, Isopropylarterenol hydrochloride, Isoproterenol hydrochloride, Isovon, Isuprel, Mistarel, NSC 37745, NSC 89747, Proternol, Saventrine, Suscardia, Vapo-Iso, dl-Isadrine hydrochloride, dl-Isoprenaline hydrochloride, dl-Isopropylnoradrenaline hydrochloride, dl-Isopropylnorepinephrine hydrochloride, dl-Isoproterenol hydrochloride, α-(Isopropylaminomethyl)-3,4-dihydroxybenzyl alcohol hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-Name 4-[1-Hydroxy-2-(propan-2-ylamino)ethyl]benzol-1,2-diol;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 247.72
Formelmasse 247.0975