Learn More
Isopulegol, TRC
Artikelnummer. 30407865
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30407865 2.5 g
30389815 5 g
30393373 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30407865 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI8747402.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7786-67-6
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
Synonym 5-Methyl-2-(1-methylethenyl)cyclohexanol, 2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylvinyl)cyclohexanol, p-Menth-8-en-3-ol
IUPAC-Name 5-Methyl-2-prop-1-en-2-ylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(C(O)C1)C(=C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material Isopulegol
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3
Formelmasse 154.1358