Learn More
Isochinolin-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10214644
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10214644 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10039091 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10130242 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10214644 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB10019EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 25475-67-6
Summenformel C9H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 144.177
InChI-Schlüssel VYCKDIRCVDCQAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminoisoquinoline, 3-isoquinolinamine, isoquinolin-3-ylamine, isoquinoline, 3-amino, 3-isoquinolylamine, isoquinoline-3-amine, chembl61743, 2h-isoquinolin-3-imine, isoquinolin-3-imine, zlchem 309
PubChem CID 311869
IUPAC-Name Isochinolin-3-Amin
SMILES C1=CC=C2C=NC(=CC2=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoquinolin-3-amine
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 144.18
Reinheit (%) 97%